Benzyl-3-methoxyphenylketon
Lieferant: FLUOROCHEM
022859-1G
FLUO022859-1GEA
594
EUR
FLUO022859-1G
Benzyl-3-methoxyphenylketon
Benzyl-3-methoxyphenylketon
Formel:
C₁₅H₁₄O₂ |
MDL:
MFCD02260672 CAS-Nummer: 62381-24-2 |