(2-Bromphenyl)aceton
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(2-Bromophenyl)propan-2-one
022866-1G
FLUO022866-1GEA
31.1
EUR
FLUO022866-1G
(2-Bromphenyl)aceton
(2-Bromphenyl)aceton
Formel:
C₉H₉BrO Molecular Weight: 213,07 g/mol |
MDL:
MFCD03410431 CAS-Nummer: 21906-31-0 |