(4-Bromphenyl)aceton
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Bromophenylacetone
022868-1G
FLUO022868-1GEA
30.6
EUR
FLUO022868-1G
(4-Bromphenyl)aceton
(4-Bromphenyl)aceton
Formel:
C₉H₉BrO Molecular Weight: 213,07 g/mol |
MDL:
MFCD00210401 CAS-Nummer: 6186-22-7 |