(3-Chlorphenyl)aceton
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(3-Chlorophenyl)propan-2-one
022869-1G
FLUO022869-1GEA
0
EUR
FLUO022869-1G
(3-Chlorphenyl)aceton
(3-Chlorphenyl)aceton
Formel:
C₉H₉ClO Molecular Weight: 168,62 g/mol |
MDL:
MFCD00082872 CAS-Nummer: 14123-60-5 |