(2-Fluorphenyl)aceton
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Fluorophenylacetone, 1-(2-Fluorophenyl)propan-2-one, 1-(2-Fluorophenyl)-2-propanone
022873-1G
FLUO022873-1GEA 0 EUR
FLUO022873-1G
(2-Fluorphenyl)aceton
(2-Fluorphenyl)aceton
Formel: C₉H₉FO
Siedepunkt: 47 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000325
CAS-Nummer: 2836-82-0
EINECS: 220-627-5