(3-Fluorphenyl)aceton
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(3-Fluorophenyl)propan-2-one
022874-1G
FLUO022874-1GEA
93.6
EUR
FLUO022874-1G
(3-Fluorphenyl)aceton
(3-Fluorphenyl)aceton
Formel:
C₉H₉FO Molecular Weight: 152,17 g/mol |
MDL:
MFCD00061144 CAS-Nummer: 1737-19-5 |