2-Phenyl-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022876-1G
FLUO022876-1GEA
992
EUR
FLUO022876-1G
2-Phenyl-4'-(trifluormethyl)acetophenon
2-Phenyl-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₁₅H₁₁F₃O |
MDL:
MFCD02260678 CAS-Nummer: 61062-55-3 |