4'-Chlor-3'-fluor-2-phenylacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
022883-1G
FLUO022883-1GEA 1200 EUR
FLUO022883-1G
4'-Chlor-3'-fluor-2-phenylacetophenon
4'-Chlor-3'-fluor-2-phenylacetophenon
Formel: C₁₄H₁₀ClFO
MDL: MFCD06201639
CAS-Nummer: 845781-23-9