3',4'-Dimethoxy-2-phenylacetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-phenylethanone
022892-1G
FLUO022892-1GEA
0
EUR
FLUO022892-1G
3',4'-Dimethoxy-2-phenylacetophenon
3',4'-Dimethoxy-2-phenylacetophenon
Formel:
C₁₆H₁₆O₃ Molecular Weight: 256,3000 g/mol |
MDL:
MFCD00219086 CAS-Nummer: 3141-93-3 |