Desoxybenzoin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Phenylacetophenone, 1,2-Diphenylethanone
022896-1G
FLUO022896-1GEA 56.7 EUR
FLUO022896-1G
Desoxybenzoin
Desoxybenzoin
Formel: C₁₄H₁₂O
Molecular Weight: 196,25 g/mol
MDL: MFCD00003081
CAS-Nummer: 451-40-1
EINECS: 207-193-2