Ethyl(3-fluor-4-methoxybenzoyl)formiat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 2-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)-2-oxoacetate
023001-1G
FLUO023001-1GEA
336
EUR
FLUO023001-1G
Ethyl(3-fluor-4-methoxybenzoyl)formiat
Ethyl(3-fluor-4-methoxybenzoyl)formiat
Formel:
C₁₁H₁₁FO₄ Molecular Weight: 226,201 g/mol |
MDL:
MFCD06201699 CAS-Nummer: 345-72-2 |