Ethyl(3,5-dichlorbenzoyl)formiat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 2-(3,5-dichlorophenyl)-2-oxoacetate
023004-1G
FLUO023004-1GEA
345
EUR
FLUO023004-1G
Ethyl(3,5-dichlorbenzoyl)formiat
Ethyl(3,5-dichlorbenzoyl)formiat
Formel:
C₁₀H₈Cl₂O₃ Molecular Weight: 247,075 g/mol |
MDL:
MFCD06201700 CAS-Nummer: 845790-52-5 |