Ethyl(3-methoxybenzoyl)formiat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoacetate
023005-1G
FLUO023005-1GEA
0
EUR
FLUO023005-1G
Ethyl(3-methoxybenzoyl)formiat
Ethyl(3-methoxybenzoyl)formiat
Formel:
C₁₀H₉ClO₃ |
CAS-Nummer:
86358-29-4 |