Ethyl(4-phenoxybenzoyl)formiat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 2-oxo-2-(4-phenoxyphenyl)acetate
023007-1G
FLUO023007-1GEA
285
EUR
FLUO023007-1G
Ethyl(4-phenoxybenzoyl)formiat
Ethyl(4-phenoxybenzoyl)formiat
Formel:
C₁₆H₁₄O₄ |
CAS-Nummer:
62936-33-8 |