Ethyl(3,5-difluorbenzoyl)formiat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 2-(3,5-difluorophenyl)-2-oxoacetate
023011-1G
FLUO023011-1GEA
0
EUR
FLUO023011-1G
Ethyl(3,5-difluorbenzoyl)formiat
Ethyl(3,5-difluorbenzoyl)formiat
Formel:
C₁₀H₈F₂O₃ Molecular Weight: 214,17 g/mol |
MDL:
MFCD01319620 CAS-Nummer: 208259-57-8 |