Ethyl(3,4,5-trifluorbenzoyl)formiat
Lieferant: FLUOROCHEM
023013-1G
FLUO023013-1GEA
647
EUR
FLUO023013-1G
Ethyl(3,4,5-trifluorbenzoyl)formiat
Ethyl(3,4,5-trifluorbenzoyl)formiat
Formel:
C₁₀H₇F₃O₃ |
CAS-Nummer:
732251-58-0 |