Ethyl(3,4-dimethylbenzoyl)formiat
Lieferant: FLUOROCHEM
023016-1G
FLUO023016-1GEA
0
EUR
FLUO023016-1G
Ethyl(3,4-dimethylbenzoyl)formiat
Ethyl(3,4-dimethylbenzoyl)formiat
Formel:
C₁₂H₁₄O₅ |
CAS-Nummer:
80120-32-7 |