Ethyl(3-chlor-4-fluorbenzoyl)formiat
Lieferant: FLUOROCHEM
023017-1G
FLUO023017-1GEA
115
EUR
FLUO023017-1G
Ethyl(3-chlor-4-fluorbenzoyl)formiat
Ethyl(3-chlor-4-fluorbenzoyl)formiat
Formel:
C₁₀H₈ClFO₃ |
CAS-Nummer:
845790-53-6 |