Ethyl(3-isopropoxybenzoyl)formiat
Lieferant: FLUOROCHEM
023018-1G
FLUO023018-1GEA
515
EUR
FLUO023018-1G
Ethyl(3-isopropoxybenzoyl)formiat
Ethyl(3-isopropoxybenzoyl)formiat
Formel:
C₁₀H₉ClO₃ |
CAS-Nummer:
845790-54-7 |