Ethyl(4-propylbenzoyl)formiat
Lieferant: FLUOROCHEM
023020-1G
FLUO023020-1GEA
554
EUR
FLUO023020-1G
Ethyl(4-propylbenzoyl)formiat
Ethyl(4-propylbenzoyl)formiat
Formel:
C₁₃H₁₆O₃ |
CAS-Nummer:
845790-55-8 |