Ethyl(3,4-dimethoxybenzoyl)formiat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-oxoacetate
023021-1G
FLUO023021-1GEA
0
EUR
FLUO023021-1G
Ethyl(3,4-dimethoxybenzoyl)formiat
Ethyl(3,4-dimethoxybenzoyl)formiat
Formel:
C₁₂H₁₄O₅ |
CAS-Nummer:
40233-98-5 |