Ethyl(4-isopropylbenzoyl)formiat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 2-(4-isopropylphenyl)-2-oxoacetate
023022-1G
FLUO023022-1GEA
104
EUR
FLUO023022-1G
Ethyl(4-isopropylbenzoyl)formiat
Ethyl(4-isopropylbenzoyl)formiat
Formel:
C₁₃H₁₆O₃ Molecular Weight: 220,2643 g/mol |
MDL:
MFCD06201711 CAS-Nummer: 34906-84-8 |