Ethyl(4-chlor-3-fluorbenzoyl)formiat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 2-(4-chloro-3-fluorophenyl)-2-oxoacetate
023023-1G
FLUO023023-1GEA
882
EUR
FLUO023023-1G
Ethyl(4-chlor-3-fluorbenzoyl)formiat
Ethyl(4-chlor-3-fluorbenzoyl)formiat
Formel:
C₁₀H₈ClFO₃ Molecular Weight: 230,62 g/mol |
MDL:
MFCD06201712 CAS-Nummer: 845790-56-9 |