Ethyl(4-fluor-3-methylbenzoyl)formiat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 2-(4-fluoro-3-methylphenyl)-2-oxoacetate
023024-1G
FLUO023024-1GEA
647
EUR
FLUO023024-1G
Ethyl(4-fluor-3-methylbenzoyl)formiat
Ethyl(4-fluor-3-methylbenzoyl)formiat
Formel:
C₁₁H₁₁FO₃ |
CAS-Nummer:
732251-71-7 |