Ethyl(4-(dimethylamino)benzoyl)formiat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Ethyl 2-(4-(dimethylamino)phenyl)-2-oxoacetate
023025-1G
FLUO023025-1GEA
90.9
EUR
FLUO023025-1G
Ethyl(4-(dimethylamino)benzoyl)formiat
Ethyl(4-(dimethylamino)benzoyl)formiat
Formel:
C₁₂H₁₅NO₃ |
CAS-Nummer:
41116-24-9 |