Ethyl(4-chlorbenzoyl)formiat
Lieferant: FLUOROCHEM
023029-1G
FLUO023029-1GEA
31.1
EUR
FLUO023029-1G
Ethyl(4-chlorbenzoyl)formiat
Ethyl(4-chlorbenzoyl)formiat
Formel:
C₁₀H₉ClO₃ |
MDL:
MFCD01319615 CAS-Nummer: 34966-48-8 |