3-Fluor-4-methoxythiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
023073-1G
FLUO023073-1GEA
956
EUR
FLUO023073-1G
3-Fluor-4-methoxythiophenol
3-Fluor-4-methoxythiophenol
Formel:
C₇H₇FOS Molecular Weight: 158.1933 g/mol |
MDL:
MFCD06201751 CAS-Nummer: 89818-27-9 |