3,4-(Methylendioxy)thiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
023078-1G
FLUO023078-1GEA
1090
EUR
FLUO023078-1G
3,4-(Methylendioxy)thiophenol
3,4-(Methylendioxy)thiophenol
Formel:
C₇H₆O₂S |
MDL:
MFCD06201755 CAS-Nummer: 5274-08-8 |