4-Fluor-m-kresol
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
023080-1G
FLUO023080-1GEA
290
EUR
FLUO023080-1G
4-Fluor-m-kresol
4-Fluor-m-kresol
Formel:
C₇H₇FO |
MDL:
MFCD00042296 CAS-Nummer: 452-70-0 UN: 3261 ADR: 8,III |