4-tert-Butylthiophenol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 4-tert-Butylbenzol-1-thiol, 4-tert-Butylphenylmercaptan, 1-tert-Butyl-4-mercaptobenzol, 4-tert-Butylbenzolthiol

023117-1G
FLUO023117-1GEA 0 EUR
FLUO023117-1G
4-tert-Butylthiophenol
4-tert-Butylthiophenol
Formel: C₁₀H₁₄S
Molecular Weight: 166.29 g/mol
Siedepunkt: 238
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 0.9917 g/cm³ (16 °C)
MDL: MFCD00022067
CAS-Nummer: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6
UN: 3334
ADR: 9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR