3,5-Difluorthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3,5-Difluorbenzolthiol, 3,5-Difluorphenylmercaptan, 1,3-Difluor-5-mercaptobenzol, 3,5-Difluorbenzol-1-thiol
023121-1G
FLUO023121-1GEA 31.1 EUR
FLUO023121-1G
3,5-Difluorthiophenol
3,5-Difluorthiophenol
Formel: C₆H₄F₂S
Molecular Weight: 146,16 g/mol
MDL: MFCD06201795
CAS-Nummer: 99389-26-1