3-Chlor-5-fluorthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
023127-1G
FLUO023127-1GEA
432
EUR
FLUO023127-1G
3-Chlor-5-fluorthiophenol
3-Chlor-5-fluorthiophenol
Formel:
C₆H₄ClFS |
MDL:
MFCD06201798 CAS-Nummer: 845823-02-1 |