4-Fluor-2-methylthiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4-Fluoro-2-methylthiophenol, 4-Fluoro-2-(methylthio)phenol
023130-1G
FLUO023130-1GEA
554
EUR
FLUO023130-1G
4-Fluor-2-methylthiophenol
4-Fluor-2-methylthiophenol
Formel:
C₇H₇FOS Molecular Weight: 158.19 g/mol |
MDL:
MFCD16998914 CAS-Nummer: 90033-52-6 |