4'-tert-Butyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(4-(Tert-butyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
023134-1G
FLUO023134-1GEA
209
EUR
FLUO023134-1G
4'-tert-Butyl-2,2,2-trifluoracetophenon
4'-tert-Butyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel:
C₁₂H₁₃F₃O |
MDL:
MFCD01319979 CAS-Nummer: 73471-97-3 |