4'-Methyl-2,2,2,3'-tetrafluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluoro-4-methylphenyl)ethanone
023136-1G
FLUO023136-1GEA
222
EUR
FLUO023136-1G
4'-Methyl-2,2,2,3'-tetrafluoracetophenon
4'-Methyl-2,2,2,3'-tetrafluoracetophenon
Formel:
C₉H₆F₄O |
MDL:
MFCD01320003 CAS-Nummer: 845823-06-5 |