4'-Butyl-2,2,2-trifluoracetophenon (Carbonat Ionophor IV )
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
4'-Butyl-2,2,2-trifluoroacetophenone, 1-(4-Butylphenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
023140-1G
FLUO023140-1GEA
594
EUR
FLUO023140-1G
4'-Butyl-2,2,2-trifluoracetophenon (Carbonat Ionophor IV )
4'-Butyl-2,2,2-trifluoracetophenon (Carbonat Ionophor IV )
Formel:
C₁₂H₁₃F₃O |
MDL:
MFCD00214157 CAS-Nummer: 40739-44-4 |