3'-Chlor-2,2,2,5'-tetrafluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
023141-1G
FLUO023141-1GEA
0
EUR
FLUO023141-1G
3'-Chlor-2,2,2,5'-tetrafluoracetophenon
3'-Chlor-2,2,2,5'-tetrafluoracetophenon
Formel:
C₈H₃ClF₄O |
MDL:
MFCD02260831 CAS-Nummer: 845823-07-6 |