4'-(Ethylthio)-2,2,2-trifluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(4-(ethylthio)phenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
023146-1G
FLUO023146-1GEA
227
EUR
FLUO023146-1G
4'-(Ethylthio)-2,2,2-trifluoracetophenon
4'-(Ethylthio)-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel:
C₁₀H₉F₃OS Molecular Weight: 234.238 g/mol |
MDL:
MFCD06201804 CAS-Nummer: 845823-09-8 |