4'-Methoxy-2'-methyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
023150-1G
FLUO023150-1GEA
558
EUR
FLUO023150-1G
4'-Methoxy-2'-methyl-2,2,2-trifluoracetophenon
4'-Methoxy-2'-methyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel:
C₁₀H₉F₃O₂ |
MDL:
MFCD03844198 CAS-Nummer: 845823-11-2 |