3'-Isopropyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,2,2-Trifluoro-1-(3-isopropylphenyl)ethanone
023153-1G
FLUO023153-1GEA
177
EUR
FLUO023153-1G
3'-Isopropyl-2,2,2-trifluoracetophenon
3'-Isopropyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel:
C₁₁H₁₁F₃O |
MDL:
MFCD06201806 CAS-Nummer: 155628-02-7 |