3'-Chlor-2,2,2-trifluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(3-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
023154-1G
FLUO023154-1GEA
101
EUR
FLUO023154-1G
3'-Chlor-2,2,2-trifluoracetophenon
3'-Chlor-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel:
C₈H₄ClF₃O Molecular Weight: 208,5650 g/mol |
MDL:
MFCD00461896 CAS-Nummer: 321-31-3 |