2,2,2,3',5'-Pentafluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
1-(3,5-Difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
023155-1G
FLUO023155-1GEA
34.1
EUR
FLUO023155-1G
2,2,2,3',5'-Pentafluoracetophenon
2,2,2,3',5'-Pentafluoracetophenon
Formel:
C₈H₃F₅O Molecular Weight: 210,1000 g/mol |
MDL:
MFCD01319993 CAS-Nummer: 845823-12-3 |