4'-Chlor-2,2,2,3'-tetrafluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
023164-1G
FLUO023164-1GEA 519 EUR
FLUO023164-1G
4'-Chlor-2,2,2,3'-tetrafluoracetophenon
4'-Chlor-2,2,2,3'-tetrafluoracetophenon
Formel: C₈H₃ClF₄O
Molecular Weight: 226,55 g/mol
MDL: MFCD01319997
CAS-Nummer: 845823-15-6