4'-Isopropyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,2,2-Trifluoro-1-(4-isopropylphenyl)ethanone
023166-1G
FLUO023166-1GEA
29.3
EUR
FLUO023166-1G
4'-Isopropyl-2,2,2-trifluoracetophenon
4'-Isopropyl-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel:
C₁₁H₁₁F₃O |
MDL:
MFCD01319978 CAS-Nummer: 124211-72-9 |