3-(Trimethylsilyl)anisol
Lieferant: FLUOROCHEM
023173-1G
FLUO023173-1GEA
327
EUR
FLUO023173-1G
3-(Trimethylsilyl)anisol
3-(Trimethylsilyl)anisol
Formel:
C₁₀H₁₆OSi |
MDL:
MFCD06201812 CAS-Nummer: 17876-90-3 |