4-(Trimethylsilyl)anisol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(4-Methoxyphenyl)trimethylsilane
023175-1G
FLUO023175-1GEA
689
EUR
FLUO023175-1G
4-(Trimethylsilyl)anisol
4-(Trimethylsilyl)anisol
Formel:
C₁₀H₁₆OSi Molecular Weight: 180,319 g/mol |
MDL:
MFCD06201814 CAS-Nummer: 877-68-9 |