4-Chlorbenzoylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-(4-Chlorphenyl)-3-oxopropionsäurenitril, 3-(4-Chlorphenyl)-3-ketopropionsäurenitril
023205-1G
FLUO023205-1GEA
31.1
EUR
FLUO023205-1G
4-Chlorbenzoylacetonitril
4-Chlorbenzoylacetonitril
Formel:
C₉H₆ClNO Molecular Weight: 179,61 g/mol |
MDL:
MFCD00051625 CAS-Nummer: 4640-66-8 |