4'-(2-Fluorphenoxy)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
023219-25G
FLUO023219-25GEA
684
EUR
FLUO023219-25G
4'-(2-Fluorphenoxy)acetophenon
4'-(2-Fluorphenoxy)acetophenon
Formel:
C₁₄H₁₁FO₂ |
MDL:
MFCD06411644 CAS-Nummer: 58775-91-0 |