2'-(3-Fluorbenzyloxy)acetophenon
Lieferant: FLUOROCHEM
023221-25G
FLUO023221-25GEA
942
EUR
FLUO023221-25G
2'-(3-Fluorbenzyloxy)acetophenon
2'-(3-Fluorbenzyloxy)acetophenon
Formel:
C₁₅H₁₃FO₂ |
MDL:
MFCD06411645 CAS-Nummer: 845823-26-9 |