(±)-2-Methylpiperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Methylpiperazine
023229-100G
FLUO023229-100GEA
0
EUR
FLUO023229-100G
(±)-2-Methylpiperazin
(±)-2-Methylpiperazin
Formel:
C₅H₁₂N₂ Molecular Weight: 100,16 g/mol Siedepunkt: 155 °C (1013 hPa) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005954 CAS-Nummer: 109-07-9 EINECS: 203-644-2 UN: 2925 ADR: 4.1,II |